missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-MARCKS (Ser167, Ser170) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MARCKSS167170-C9), APC, Invitrogen™

Codice prodotto. 17157028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Tests
100 Tests
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17157028 10 Tests pezzi 10
17176778 100 Tests pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17157028 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA537439

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MARCKS is a substrate for protein kinase C. It is localized to the plasma membrane and is an actin filament crosslinking protein. Phosphorylation by protein kinase C or binding to calcium-calmodulin inhibits its association with actin and with the plasma membrane, leading to its presence in the cytoplasm. The protein is thought to be involved in cell motility, phagocytosis, membrane trafficking and mitogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-MARCKS (Ser167, Ser170)
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Recombinant Monoclonal
Clone MARCKSS167170-C9
Coniugato APC
Formulazione PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
Gene MARCKS
N. accesso geni P26645, P29966, P30009
Alias gene 80K protein; 80K-L; 80K-L protein; FLJ14368; FLJ90045; KINC; Macs; MARCKS; MARCS; myristoylated alanine rich protein kinase C substrate; myristoylated alanine-rich C-kinase substrate; Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate; myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (MARCKS, 80K-L); phosphomyristin; PKCSL; PRKCSL; protein kinase C substrate 80 kDa protein; protein kinase C substrate, 80 kDa protein, light chain
Simboli geni MARCKS
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser167/170 of human phospho MARCKS.
Metodo di purificazione Protein A/G
Quantità 10 Tests
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 17118, 25603, 4082
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage 4°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.