Learn More
Phospho-MKK7 (Ser271, Thr275) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MKK7S271T275-R4F9), PE, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Specifica
Antigene | Phospho-MKK7 (Ser271, Thr275) |
---|---|
Clone | MKK7S271T275-R4F9 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | PE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17106878
|
Thermo Scientific
MA537284 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17126598
|
Thermo Scientific
MA537006 |
100 Tests |
466.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-MKK7 (Ser271, Thr275) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-MKK7 (Ser271, Thr275) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-MKK7 (Ser271, Thr275) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Rabbit | |
Human | |
O14733 | |
5609 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser271 and Thr275 of human MKK7. | |
Primary | |
4° C | |
MAP2K7 |
MKK7S271T275-R4F9 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
2; 5930412N11Rik; c-Jun N-terminal kinase kinase 2; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7; EMBL:AAX61178.1}; JN; JNK kinase 2; JNK-activating kinase 2; JNKK; JNKK 2; Jnkk2; MAP kinase kinase 7; MAP2K4; map2k7; map2k7 {ECO:0000312; MAPK/ERK kinase 4; MAPK/ERK kinase 7; MAPKK 4; MAPKK 7; MAPKK7; MEK; MEK 4; MEK 7; Mek7; mitogen activated protein kinase kinase 7; mitogen-activated protein kinase kinase 7; Mkk7; PRKMK7; protein kinase, mitogen activated, kinase 7; SAPK kinase 1; SAPK kinase 4; SAPK/ERK kinase 1; SAPKK1; SAPKK-1; SAPKK4; SAPKK-4; SEK1; sek2; SKK4; Stress-activated protein kinase kinase 4 | |
MAP2K7 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |