Learn More
Phospho-mTOR (Ser2448) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (mTORS2448-E11), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 608.00€
Specifica
Antigene | Phospho-mTOR (Ser2448) |
---|---|
Clone | mTORS2448-E11 |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17166978
|
Thermo Scientific
MA537390 |
20 μL |
303.00€
20µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106738
|
Thermo Scientific
MA537144 |
200 μL |
608.00€
200µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-mTOR (Ser2448) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-mTOR (Ser2448) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-mTOR (Ser2448) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
2610315D21Rik; AI327068; angiopoietin-like factor CDT6; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2; FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP12-rapamycin complex-associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP-rapamycin associated protein; FKBP-rapamycin associated protein (FRAP); FKBP-rapamycin-associated protein FRAP; flat; FRAP; FRAP1; FRAP2; Mammalian target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase); mechanistic target of rapamycin kinase; Mtor; m-TOR; mTORC1; Raft1; Rapamycin and FKBP12 target 1; rapamycin and FKBP12 target-1 protein; rapamycin associated protein FRAP2; rapamycin target protein 1; RAPT1; serine/threonine-protein kinase mTOR; SKS | |
MTOR | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
mTORS2448-E11 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P42345, Q9JLN9 | |
2475, 56717 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser2448 of human phospho mTOR. | |
Primary | |
-20°C | |
MTOR |