missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-NBS1 (Ser278) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16683575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16683575 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16683575 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA599328

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of p95/NBS1 only when phosphorylated at Sersine 278.

The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-NBS1 (Ser278)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene NBN
N. accesso geni O60934, Q9JIL9, Q9R207
Alias gene AT V1; AT V2; ATV; AT-V1; AT-V2; Cell cycle regulatory protein p95; FLJ10155; I79_012607; MGC87362; Nbn; NBS; NBS1; nibrin; Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin); Nijmegen breakage syndrome protein 1; Nijmegen breakage syndrome protein 1 homolog; OTTHUMP00000204088; P95; p95 protein of the MRE11/RAD50 complex; p95-NBS1
Simboli geni NBN
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human NBN(Accession O60934), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Ser278.
Metodo di purificazione Sequential Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 27354, 4683, 85482
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.