Learn More
Phospho-NFKB p65 (Ser536) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (NFKBp65S536-B7), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 467.00€
Specifica
Antigene Phospho-NFKB p65 (Ser536)
Clone NFKBp65S536-B7
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato APC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17116998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537405
10 Tests
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17146748
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537158
100 Tests
467.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Phospho-NFKB p65 (Ser536) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-NFKB p65 (Ser536) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
Phospho-NFKB p65 (Ser536)
Flow Cytometry
APC
Rabbit
Human
Q04206
5970
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser536 of human phospho-NFKB p65.
Primary
4° C
RELA
NFKBp65S536-B7
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene homolog A; EBP-1; I79_021812; MGC131774; NF KB; NFkappaB p65; nf-kappa-b p65; NF-kappa-B p65delta3; NF-kappa-B transcription factor p65; NF-kappaB transcription factor p65 subunit; NFkB; NF-kB p65 subunit; nfkb rela; NFKB1; nfkb3; NFkB-p50; nuclear factor; nuclear factor kappa b; nuclear factor kappa B subunit p65; nuclear factor NF-kappa-B p65 subunit; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 3; p65; p65 NF kappaB; p65 NF-kappa B; p65 NFkB; P65 transcription factor; putative transcription factor p65 homolog; REL A; rel1; rela; RELA proto-oncogene, NF-kB subunit; rela.L; rela-a; Transcription factor p65; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A; v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A L homeolog; v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A; v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian); v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A, nuclear fa
RELA
IgG κ
Protein A/G