Descrizione
The Phospho-P53 (Ser15) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-P53 (Ser15). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-P53 (Ser15) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | P53 (Ser15) |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 300 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | FLJ92943; LFS1; TRP53; p53 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Peptide |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity purification |
| Quantità | 100 μL |
| Vedi altri risultati |