Learn More
Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Sfoglia Tutto Proteintech ProdottiDescrizione
The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424). This antibody recognizes human antigen. The Phospho-p70(S6K) (Thr421/Ser424) antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | p70(S6K) (Thr421/Ser424) |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 600 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | PS6K; S6K; S6K1; STK14A; p70(S6K)-alpha; p70-S6K; p70-alpha |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Peptide |
| Metodo di purificazione | Antigen affinity purification |
| Quantità | 20 μL |
| Vedi altri risultati |