missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PKC alpha (Thr497) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PKCaT497-F1), FITC, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

185.00€ - 467.00€

Specifica

Antigene Phospho-PKC alpha (Thr497)
Clone PKCaT497-F1
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato FITC
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17106958
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537364
10 Tests
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17146708
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537118
100 Tests
467.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Phospho-PKC alpha (Thr497) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PKC alpha (Thr497) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica

Specifica

Phospho-PKC alpha (Thr497)
Flow Cytometry
FITC
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P05696, P17252, P20444
18750, 24680, 5578
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr497 of human phospho PKC alpha.
Primary
4° C, store in dark
PRKCA
PKCaT497-F1
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
AAG6; aging-associated gene 6; AI875142; EC 2.7.11.13; FHC; FTH; FTHL6; im:7139045; kinase PKC-alpha; KPCA; MGC104426; PIG15; PKC III; Pkca; PKC-A; PKC-alpha; PKC-III; PKRCA; PLIF; PRKACA; Prkca; prkcaa; protein kinase C; protein kinase C alpha; protein kinase C alpha type; protein kinase C alpha type; protein kinase C, alpha, a; protein kinase C, alpha; protein kinase C, alpha, a; protein kinase c-alpha; si:dkey-8l19.1; Unknown (protein for IMAGE:7139045); unnamed protein product
PRKCA
IgG κ
Protein A/G
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications