Learn More
Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PTENS380T382383-E4), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Specifica
Antigene Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383)
Clone PTENS380T382383-E4
Concentrazione 0.5 mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17106868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537274
20 μL
303.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
17196578
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA536993
200 μL
606.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Specifica
Specifica
Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383)
0.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
10q23del; 2310035O07Rik; A130070J02Rik; AI463227; B430203M17Rik; BZS; CWS1; DEC; GLM2; homolog of human mutated in multiple advanced cancers; MHAM; mitochondrial phosphatase and tensin protein alpha; mitochondrial PTENalpha; Mmac; MMAC1; MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10; mutated in multiple advanced cancers 1; Phosphatase and tensin homolog; phosphatase and tensin homolog (mutated in multiple advanced cancers 1); phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten; phosphatase and tensin-like protein; phosphatidylinositol 3; phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; phosphatidylinositol-3; phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; protein tyrosine phosphatase and tensin-like protein; PTEN; pten tumor suppressor; PTEN1; TEP1
PTEN
IgG κ
Protein A/G
Antibody
PTENS380T382383-E4
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O08586, P60484
19211, 5728
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser380 and Thr382/383 of human phospho PTEN.
Primary
-20°C
PTEN