Learn More
Phospho-Smtnl1 (Ser301) Rabbit anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
119.00€ - 319.00€
Specifica
Antigene | Phospho-Smtnl1 (Ser301) |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899094
|
Proteintech
19560-1-AP-20UL |
20 μL |
119.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889094
|
Proteintech
19560-1-AP-100UL |
100 μL |
319.00€
100µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody recognize Ser(301) phospho of Smtn1.
Plays a role in the regulation of contractile properties of both striated and smooth muscles. When unphosphorylated, may inhibit myosin dephosphorylation. Phosphorylation at Ser-299 reduces this inhibitory activity.Specifica
Phospho-Smtnl1 (Ser301) | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse | |
Q99LM3 | |
68678 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
Smtnl1 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1110030K22Rik, CHASM, smoothelin like 1, Smtnl1 | |
Smtnl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |