missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-STAM2 (Tyr371) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16671875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16671875 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16671875 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5105432

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of STAM2 only when phosphorylated at Tyr371.

The protein encoded by this gene is closely related to STAM, an adaptor protein involved in the downstream signaling of cytokine receptors, both of which contain a SH3 domain and the immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM). Similar to STAM, this protein acts downstream of JAK kinases, and is phosphorylated in response to cytokine stimulation. This protein and STAM thus are thought to exhibit compensatory effects on the signaling pathway downstream of JAK kinases upon cytokine stimulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-STAM2 (Tyr371)
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene STAM2
N. accesso geni O75886, O88811
Alias gene 1200004O12Rik; 5730456G07Rik; BB145015; DKFZp564C047; Hbp; HGNC:11358; Hrs binding protein; hrs-binding protein; HSE1 homolog; signal transducing adapter molecule 2; signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2; signal transducing adaptor molecule 2; STAM2; STAM-2; STAM2A; STAM2B; STAM-like protein containing SH3 and ITAM domains 2
Simboli geni STAM2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human STAM2(Accession O75886), corresponding to amino acid residues around phosphorylated Tyr371.
Metodo di purificazione sequential chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10254, 56324
Target Species Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.