Learn More
Phospho-Stat1 (Tyr701) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Stat1Y701-3E6), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Specifica
Antigene | Phospho-Stat1 (Tyr701) |
---|---|
Clone | Stat1Y701-3E6 |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17106898
|
Thermo Scientific
MA537304 |
20 μL |
303.00€
20µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17146628
|
Thermo Scientific
MA537038 |
200 μL |
606.00€
200µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-Stat1 (Tyr701) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Stat1 (Tyr701) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-Stat1 (Tyr701) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
2010005J02Rik; AA408197; CANDF7; DD6G4-4; DKFZp686B04100; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; LOW QUALITY PROTEIN: signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta; OTTHUMP00000165046; OTTHUMP00000205845; signal transducer and activator of transcription 1; signal transducer and activator of transcription 1, 91kD; signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa; signal transducer and activator of transcription 1-alpha/beta; signal transducer and activator of transcription-1; STAT; STAT 1; STAT1; STAT-1; stat1 alpha; STAT91; transcription factor ISGF-3; transcription factor ISGF-3 components p91/p84 | |
STAT1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
Stat1Y701-3E6 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P42224, P42225 | |
20846, 6772 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr701 of human phospho Stat1. | |
Primary | |
-20°C | |
STAT1 |