Learn More
Phospho-STK11 (Thr189) Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Clone: 5J9, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
149.00€ - 439.00€
Specifica
Antigene | Phospho-STK11 (Thr189) |
---|---|
Clone | 5J9 |
Concentrazione | 250 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, ELISA |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17261536
|
Proteintech
80127-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17251536
|
Proteintech
80127-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100µL |
Spedizione stimata: 08-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
STK11(serine/threonine-protein kinase 11) is also named as LKB1, PJS, and belongs to the protein kinase superfamily. It controls the activity of AMP-activated protein kinase (AMPK) family members, thereby playing a role in various processes such as cell metabolism, cell polarity, apoptosis and DNA damage response. The tumour suppressor protein LKB1 is a serine/threonine kinase that has been causally linked to Peutz-Jeghers syndrome (PJS). Defects in STK11 are a cause of Peutz-Jeghers syndrome (PJS) and defects in STK11 have been associated with testicular germ cell tumor (TGCT) and some sporadic cancers, especially lung cancers.
Specifica
Phospho-STK11 (Thr189) | |
250 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
Primary |
5J9 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
6794 |