missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16382245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16382245 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16382245 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA585309

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Pig (84%), Bovine (85%). Positive Control: Target recombinant protein. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Tyrosine Kinase 2 (TYK2) a member of the JAK kinase family, plays both structural and catalytic roles in type I interferon (IFN) signaling. As such, it may play a role in anti-viral immunity. A mutation in this gene has been associated with hyperimmunoglobulin E syndrome (HIES) - a primary immunodeficiency characterized by elevated serum immunoglobulin E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Phospho-TYK2 (Tyr1054, Tyr1055)
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.7 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gene TYK2
N. accesso geni P29597
Alias gene 4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; IMD35; JTK1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; Tyk2; tyrosine kinase 2; tyrosine kinase TYK2
Simboli geni TYK2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human TYK2. The exact sequence is proprietary.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7297
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.