Learn More
Thermo Scientific™ Phosphodiesterase 4 Inhibitor
90.60€ - 299.00€
Specifica
Descrizione Pale Yellow
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD
CAS 346440-86-6
Formula molecolare C14H15N3O4
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15426399
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J64453.MB
25 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15416399
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J64453.#0
5 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD.
Specifica
Specifica
Pale Yellow
Pyrazole compound with a high-affinity active site binding inhibitor of phosphodiesterases IVB and IVD
C14H15N3O4
Ethyl 3,5-dimethyl-1-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Signal Transduction Reagent
2°C to 8°C
346440-86-6
289.29g/mol
Light Sensitive
Solid