Learn More
Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt hydrate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11467092 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 11467092
Marca: MP Biomedicals 0215187294
Identificatori chimici
CAS 5541-93-5
Formula molecolare C3H2Na3O6P
Molecular Weight (g/mol) 233.986
InChI Key RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, trisodium salt, trisodium 2-phosphonatooxy prop-2-enoate, unii-78y3q07j1x, phosphoenolpyruvate trisodium salt, 2-phosphoenol pyruvate na3salt, 2-propenoic acid, 2-phosphonooxy-, sodium salt 1:3, trisodium phosphonatoenolpyruvate, trisodium 2-phosphonatoacrylate, trisodium phosphoenolpyruvate, c3h2o6p.3na
PubChem CID 79673
IUPAC Name trisodium;2-phosphonatooxyprop-2-enoate
SMILES C=C(C(=O)[O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoenolpyruvic acid, trisodium salt hydrate
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 252
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoenol Pyruvic Acid Trisodium Salt Hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phosphoenol PyruvicAcid Trisodium SaltHydrate