Learn More
Phosphoglucomutase 5 Antibody (14F8/F8), FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601888 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601888 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601888 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308656F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Phosphoglucomutase 5 Monoclonal specifically detects Phosphoglucomutase 5 in Bovine/Human/Mouse/Rabbit/Rat samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Phosphoglucomutase 5
Applicazioni ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 14F8/F8
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene aciculin, EC 5.4.2.2, PGM-RP, PGMRPphosphoglucomutase-like protein 5, phosphoglucomutase 5, Phosphoglucomutase-related protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Cytoskeletal fraction of the human myometrium tissue extract (Uniprot: Q15124)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5239
Target Species Bovine, Human, Mouse, Rabbit, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a κ
Linea di prodotti Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.