Learn More
Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Codice prodotto. 10550362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10550362 100 mL 100mL
10590542 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10550362 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    45.40€ / 100mL
    Risparmia 1.40€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic acid
Colore Green to Yellow
Nota nome 20 wt% solution in ethanol
Densità 0.9400 g/mL
CAS 64-17-5
Imballaggio Plastic Bottle
Gravità specifica 94%
Punto d'infiammabilità 5°C
Quantità 100 mL
Formula molecolare H3Mo12O40P
Formula lineare H3[P(Mo3O10)4]
Forma fisica Solution
Numero MDL MFCD00149913
Indice di Merck 13, 7428
Sinonimo Molybdophosphoric acid
InChI Key FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC Name phosphoric acid dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 1825.40
Peso formulazione 1825.25
Percent Purity 19 to 21%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use