Learn More
Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Codice prodotto. 10590542 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10590542 500 mL 500mL
10550362 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10590542 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368625000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.00€ / 500mL
    Risparmia 8.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic acid
Nota nome 20 wt% solution in ethanol
Colore Green to Yellow
CAS 64-17-5
Densità 0.9400 g/mL
Imballaggio Plastic Bottle
Gravità specifica 94%
Punto d'infiammabilità 5°C
Formula molecolare H3Mo12O40P
Formula lineare H3[P(Mo3O10)4]
Numero MDL MFCD00149913
Quantità 500 mL
Forma fisica Solution
Indice di Merck 13, 7428
Sinonimo Molybdophosphoric acid
InChI Key FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC Name phosphoric acid dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 1825.40
Peso formulazione 1825.25
Percent Purity 19 to 21%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphomolybdic acid, 20 wt% solution in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use