Learn More
Phosphomolybdic Acid (ACS Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11447832 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11447832 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11447832 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215255605
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic Acid
CAS 51429-74-4
Formula molecolare H3Mo12O40P
Numero MDL MFCD00149913
Quantità 5 g
InChI Key FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
IUPAC Name 12-Molybdophosphoric acid
Molecular Weight (g/mol) 1825.40
Peso formulazione 3939.5
Grado ACS