Learn More
Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Codice prodotto. 10678824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10678824 1 kg Plastic bottle 1kg
10420161 50 g Plastic bottle 50g
10137763 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10678824 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 317100010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54723-94-3 | H80Mo12N3O41P-6 | 1960.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54723-94-3
Formula molecolare H80Mo12N3O41P-6
Molecular Weight (g/mol) 1960.994
Numero MDL MFCD00150423
InChI Key BIQVMZMYTFVCJZ-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo ammonium phosphomolybdate hydrate
PubChem CID 131664298
IUPAC Name azane;molybdenum;trihydroxide;phosphate;tetratriacontahydrate
SMILES N.N.N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic acid, ammonium salt hydrate
Colore Yellow
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Formula lineare (NH4)3PMo12O40·xH2O
Forma fisica Powder
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 1876.35