Learn More
Phosphomolybdic Acid Hydrate, Solstice
Codice prodotto. 15622160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15622160 25 g 25g
15612160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15622160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 22185625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51429-74-4
Formula molecolare H3Mo12O40P
Molecular Weight (g/mol) 1825.40
Numero MDL MFCD00149913
InChI Key FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic Acid Hydrate
Densità 1.62g/mL at 25°C
Quantità 25 g
Formula lineare H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numero UN 3084
IUPAC Name 12-Molybdophosphoric acid
Peso formulazione 1825.25g/mol (anhydrous basis)
Grado Reagente ACS