Learn More
Phosphomolybdotungstic Reagent, European Pharmacopoeia Grade, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12900494 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12900494 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12900494 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 153 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    229.00€ / 100mL
    Risparmia 98.00€
    29% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphomolybdotungstic Reagent.Riferimento Farmacopea Europea:1065000 (RP 153)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.