Learn More
Phosphonic acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326161
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326161 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326161 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA16144000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Nomi componenti o analita Phosphonic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare H3 O3 P
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phosphonic Acid
InChI Formula InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
SMILES OP(=O)O
IUPAC Name phosphonic acid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 82
Quantità 1 mL
Peso formulazione 81.982 g/mol