Learn More
Phosphonitrilic chloride trimer, 98%
Codice prodotto. 10572771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572771 25 g Glass bottle 25g
10367400 5 g Glass bottle 5g
10530414 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174280250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 940-71-6
Formula molecolare Cl6N3P3
Molecular Weight (g/mol) 347.65
Numero MDL MFCD00006474
InChI Key UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexachloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphonitrilic chloride trimer
Punto di fusione 111.0°C to 115.0°C
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.98
Intervallo percentuale saggio 98%
Densità 1.9800g/mL
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene
Peso formulazione 347.65
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.