Learn More
Phosphonoacetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11444030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444030 10 g 10g
11440053 25 g 25g
11450053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444030 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12117.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4408-78-0 | C2H5O5P | 140.03 g/mol
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphonoacetic acid inhibits deoxyribo nucleic acid polymerase, especially in viruses. It is used as an antiviral agent. Further, it is used in the preparation of 1-(dimethylamino)-2,2-bis[(dimethylimmonio)-methyl]ethene diperchlorate by reacting with phosphorus oxychloride.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4408-78-0
Formula molecolare C2H5O5P
Molecular Weight (g/mol) 140.03
Numero MDL MFCD00004311
InChI Key XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphonoacetic acid, fosfonet, phosphonoacetate, acetic acid, phosphono, fosfonet sodium, phosphonacetic acid, carboxymethanephosphonic acid, fosfonoacetic acid, disodium phosphonoacetate, lopac-p-6909
PubChem CID 546
ChEBI CHEBI:15732
IUPAC Name 2-phosphonoacetic acid
SMILES OC(=O)CP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphonoacetic acid
Punto di fusione 139°C to 146°C
Odore Odorless
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1764355
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 140.04
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphonoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonoacetic acid