Learn More
Phosphoric Acid, 20% (v/v), Ricca
Beskrivelse
- Phosphoric Acid
- Available in 500 mL, 1 L, 4 L, and 20 L package sizes with natural poly and Cubitainer™ container options
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7732-18-5, 7664-38-2 |
| Imballaggio | Natural Poly Container |
| Quantità | 1 L |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?