Learn More
Phosphoric Acid 85% a.r, Chem Lab™
Codice prodotto. 13207659
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
1L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13207659 1 L 1L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13207659 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL00.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.00€
    52.30€ / 1L
    Risparmia 45.70€
    46% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
pH <1
Colore Colorless
Densità 1.75g/mL
Odore Odorless
Imballaggio 1L
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid 85% a.r.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid