Learn More
Phosphoric acid, ACS reagent, 85+% solution in water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphoric acid |
| Nota nome | 85+% Solution in Water |
| Punto di fusione | 21.0°C |
| Punti di ebollizione | 158.0°C |
| Densità | 1.6800g/mL |
| Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Sostanze riducenti | Passes Test |
| Gravità specifica | 1.68 |
| Formula lineare | H3PO4 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phosphoric acid, 85+% solution in water
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.