Learn More
Phosphoric Acid Ammonium Salt (1:1), TRC
Codice prodotto. 30418017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30418017 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30418017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3591501KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Phosphate Monobasic
CAS 7722-76-1
Quantità 1 kg
Formula molecolare H3 N . H3 O4 P
Sinonimo ABC, Ammonium biphosphate, Vekson AVS 25, Ammonium phosphate, Dihydrogen ammonium phosphate, Monoammonium acid phosphate, Feniks AVS 70, Furex 770
InChI Formula InChI=1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
SMILES N.OP(=O)(O)O
IUPAC Name ammonia;phosphoric acid
Molecular Weight (g/mol) 115.026
Peso formulazione 115.0034