Learn More
Phosphoric acid, for analysis, 85 wt% solution in water
Codice prodotto. 10318150 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10318150 1 L Glass bottle 1L
10685082 500 mL Flacone in vetro 500mL
10216690 2.5 L Glass bottle 2.50L
10458283 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10318150 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201140010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-38-2 , 7732-18-5
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifications
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Nota nome 85 wt% Solution in Water
Punto di fusione 21.0°C
Punti di ebollizione 158.0°C
Densità 1.6800g/mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.68
Quantità 1 L
Formula lineare H3PO4
Forma fisica Liquido oleoso
Fieser 01,860; 04,387; 07,255; 10,317; 15,266; 16,177
Indice di Merck 15, 7456
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 98
Percent Purity ≥85%
Grado Analytical
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid