Learn More
Phosphoric Acid Dibenzyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30007645
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007645 10 g 10g
30006617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007645 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP35940010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1623-08-1
Formula molecolare C14H15O4P
Molecular Weight (g/mol) 278.24
Sinonimo Dibenzyl Hydrogen Phosphate, Dibenzyl Phosphate, Dibenzylphosphoric Acid
IUPAC Name dibenzyl hydrogen phosphate
SMILES OP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid Dibenzyl Ester
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C14H15O4P/c15-19(16,17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,15,16)
Peso formulazione 278.0708