Learn More
Phosphoric Acid Dilute EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12920494 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12920494 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920494 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore RP 155 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40€
    70.67€ / 100mL
    Risparmia 20.73€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifications
Imballaggio Bottle
CAS 7664-38-2
Nomi componenti o analita Phosphoric Acid Dilute
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1065101
Formula molecolare H3O4P
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
Elemento Phosphoric Acid
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:26078
Grado Eu. Ph.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphoric acid,dilute European Pharmacopoeia Ref: 1065101 (RP 155)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.