Learn More
Phosphoric Acid, Diluted, 10% Solution, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508364 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
19 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15508364 19 L Poly Bottle 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15508364 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 568307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2151.30€
    1901.39€ / 19L
    Risparmia 249.91€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid
Nota nome Diluted, 10% Solution
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.05kg
Quantità 19 L
Peso formulazione 98
Grado Multi-Compendial/NF