Learn More
Phosphoric Acid NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Codice prodotto. 15548054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548054 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15538054 500 mL Glass 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15548054 Fornitore Avantor Macron N. del fornitore 278846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.31€
    274.30€ / 2.5L
    Risparmia 42.01€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-03-2027
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 98
Grado FCC/NF