Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphoric acid |
| Colore | White |
| Punto di fusione | 42.0°C |
| Densità | 1.68 |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | H3PO4 |
| Quantità | 500 g |
| Forma fisica | Crystals or Crystalline Powder |
| Indice di Merck | 15, 7456 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble ethanol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Phosphoric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.