Learn More
Phosphoric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15650710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
45 kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
45kg
5L
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15650710 2.5 L 2.50L
15640710 1 L 1L
15690710 5 L 5L
15600720 6 x 1 L pezzi 6
15670710 4 x 2.5 L pezzi 4
15630710 10 L 10L
15680710 4 x 5 L pezzi 4
15660710 45 kg 45kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15650710 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 041072.5L
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Concentrazione 85 to 88.0%
Densità 1.685g/mL at 25°C
Pressione del vapore 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C)
Quantità 2.5 L
Formula lineare H3PO4
Numero UN 1805
Beilstein 1921286
Peso formulazione 98g/mol
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid