Learn More
Phosphoric acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, NF, Ph. Eur., 85.0-88.0%, Solstice
Shop All Honeywell Fluka Products
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phosphoric Acid |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC |
| Concentrazione | 85 to 88.0% |
| Densità | 1.685g/mL at 25°C |
| Pressione del vapore | 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C) |
| Quantità | 5 L |
| Formula lineare | H3PO4 |
| Numero UN | 1805 |
| Beilstein | 1921286 |
| Peso formulazione | 98g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphoric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid