Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16645923
Cambia vista
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16645923 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16645923 Fornitore Fluka N. del fornitore 7962225KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Colore Colorless
CAS 7664-38-2
Punto di fusione 42°C
CAS max % ≤ 100%
Densità 1.880 g/cm3 (20°C)
Quantità 25 kg
Formula molecolare H3O4P
Formula lineare H3PO4
Beilstein 1921286
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.99
Grado Reagent