Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Solstice
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsDescription
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phosphoric acid |
| Nota nome | Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) |
| Punto di fusione | ∼40°C (literature) |
| Punti di ebollizione | 158°C (literature) |
| CAS min. % | ≥90.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000% |
| Densità | 1.685 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Pressione del vapore | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
| Quantità | 500 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Phosphoric acid
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Orthophosphoric acid