Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphoric acid |
Nota nome | Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T) |
Punto di fusione | ∼40°C (literature) |
Punti di ebollizione | 158°C (literature) |
CAS min. % | ≥90.0000% |
CAS max % | ≤100.0000% |
Densità | 1.685 g/mL at 25 °C(lit.) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Pressione del vapore | 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C) |
Quantità | 100 g |