Learn More
Phosphoric Acid Solution, 33% (w/w), Biotech Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15587814 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
19 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
19L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15587814 19 L Poly Bottle 19L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15587814 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 033407
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid Solution
CAS 7664-38-2
Imballaggio Poly Bottle
Gravità specifica 1L = 1.20kg
Quantità 19 L
Formula molecolare H3O4P
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Peso formulazione 98
Percent Purity 33% (w/w)
Grado Biotech Reagent