Learn More
Phosphoric Acid Tributyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tributylphosphate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 266.1647 |