Learn More
Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15678290 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15678290 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15678290 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 03388100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for HPLC, 2M:2M concentrate, in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric Acid - Triethylamine 1:1 Solution
CAS 35365-94-7
Densità 1.09g/mL at 20°C
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mL
Formula molecolare C6H18NO4P
Formula lineare N(CH2(CH3)3 · H3PO4
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00067475
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo triethylamine phosphate, triethylammonium phosphate, triethylamine phosphate 1:1, n,n-diethylethanamine; phosphoric acid, phosphoric acid; triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:?, ethanamine, n,n-diethyl-, phosphate 1:1, teap, acmc-20aj7n
InChI Key UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
IUPAC Name phosphoric acid; triethylamine
Molecular Weight (g/mol) 199.19
PubChem CID 61946
Peso formulazione 199.19g/mol