Learn More
Phosphoric Acid Tris(2-methylphenyl) Ester, TRC
Codice prodotto. 30012680
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012680 100 g 100g
30003500 25 g 25g
18083720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012680 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP359465100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-30-8
Formula molecolare C21 H21 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 368.36
Sinonimo Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester (9CI, ACI), Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester (8CI), NSC 438, o-Cresyl phosphate, P(o-Tolyl)3, Phosflex 179C, TOCP, TOKF, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-o-tolyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, Tris(2-tolyl) phosphate, Tris(o-cresyl) phosphate, Tris(o-methylphenyl) phosphate, Tris(o-tolyl) phosphate, Tri-2-cresyl phosphate
IUPAC Name tris(2-methylphenyl) phosphate
SMILES Cc1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C)Oc3ccccc3C
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-o-cresyl phosphate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Peso formulazione 368.1177