Learn More
Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30414295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP35951525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Quantità 25 g
Formula molecolare Na3O3PS • x( H2O)
Sinonimo Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
InChI Formula InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
IUPAC Name sodium phosphorothioate hydrate
Molecular Weight (g/mol) 198.02