Learn More
Phosphorous acid, 97%
Codice prodotto. 11453770
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453770 500 g 500g
11443770 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11453770 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089407.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13598-36-2 | H3PO3
Phosphorus acid is used as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds like potassium phosphite, ammonium phosphite and calcium phosphite. It is actively involved in the preparation of phosphites like aminotris(methylenephosphonic acid) (ATMP), 1-hydroxyethane 1,1-diphosphonic acid (HEDP) and 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic Acid (PBTC), which find application in water treatment as a scale or corrosive inhibitor. It is also used in chemical reactions as a reducing agent. Its salt, lead phosphite is used as PVC stabilizer. It is also used as a precursor in the preparation of phosphine and as an intermediate in the preparation of other phosphorus compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13598-36-2
Formula molecolare H3PO3
Numero MDL MFCD00137258
Sinonimo Phosphonic acid
Specifica
Aspetto White crystals
Materiale o nome chimico Phosphorous acid
Colore White
Punto di fusione 74°C
Punti di ebollizione 200°C (decomposition)
Densità 1.651 g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 500 g
Forma fisica Crystals
Numero UN UN2834
Indice di Merck 14,7346
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 82
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorous acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid