Learn More
Phosphorous acid, 98%, extra pure
Codice prodotto. 10496193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496193 1 kg Glass bottle 1kg
10783201 500 g Glass bottle 500g
10072760 2 kg Glass bottle 2kg
10267403 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10496193 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    131.00€ / 1kg
    Risparmia 4.00€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13598-36-2
Formula molecolare H3O3P
Numero MDL MFCD00137258
Sinonimo Orthophosphorous acid
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorous acid
Colore White
Punto di fusione 73.0°C
Punti di ebollizione 200.0°C
Densità 1.6500g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.65
Punto d'infiammabilità >100°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 1 kg
Formula lineare H3PO3
Forma fisica Crystals
Indice di Merck 15, 7458
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 82
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorous acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid