Learn More
Phosphorous Acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15621980 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15621980 500 g 500g
15601980 100 g 100g
15611980 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15621980 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 215112500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
0.99
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-36-2
Formula molecolare H3O3P
Numero MDL MFCD00137258
Specifications
Materiale o nome chimico Phosphorous Acid
Densità 1.651g/mL at 25°C
Quantità 500 g
Numero UN 2834
Peso formulazione 82g/mol
Percent Purity 99%