Learn More
Phosphorous Acid Solution, ≥50%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15610720 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15610720 1 L Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15610720 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 041151L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
≥50%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorous Acid Solution
pH Acidic
Colore Colorless
CAS 7664-38-2
Densità 1.335 g/cu.cm
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 L
Formula molecolare H3O4P
Formula lineare H2PHO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00137258
Numero UN 1805
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Peso formulazione 98g/mol
Percent Purity ≥50%